Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze
Ideal für Medizintechnik- und pharmazeutische Anwendungen
Marke:  Micronova™ CCSC-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12751645
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Das einfache Design reinigt Reinraumvorhänge und Softwall-Einfassungen effektiv
  • Der Reinigungskopf umspannt den Vorhang oben und gleitet nach unten, um auf beiden Seiten des Vorhangs Reiniger aufzutragen oder zu entfernen
  • Kann mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln verwendet werden
  • Reinigt Vinylvorhänge für trockene, rückstandsfreie Oberflächen
  • Auswahl an Schutzbezügen für die Reinigung in Reinraumumgebungen, kritischen und sterilen Umgebungen
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Griff separat erhältlich (Bestell-Nr. 10-041-766A).
Spezifikation
Spezifikation
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in.)
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
2 in.
Nein
MicroNova Vorhangreinigungssystem
MegaTex
Mopp-Schonbezug
12 in.
30.5 cm
5.1 cm
Chemikalien
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Reinigung und Desinfektion von Streifenvorhängen in Reinräumen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ CurtainCleaner™ Ausrüstung und Moppaufsätze > CurtainCleaner SlipCover, MegaTex