Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.
Marke: Fisherbrand™ 08 09 0606
Beschreibung
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
5.5 mm | |
0.26 ml | |
Klemme | |
<3 μl | |
Konischer Boden | |
100 | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
0,2 ml | |
31,5 mm | |
ND8 |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand > Klar, konisch, 0.2 ml, 31, 5 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur