Learn More
Agencinox™ Rolluntersätze aus Edelstahl
Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
Marke:  Agencinox™ 4212M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11789493
  • 1650.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Heavy duty structure
  • Easy cleaning
  • With 2 handles, shaped trays
  • Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
  • Castors diam. 75mm
Spezifikation
Spezifikation
600 x 400 mm
Shelves
18/10 Edelstahl
2
Rollwagen
100 kg
4
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agencinox™ Rolluntersätze aus Edelstahl > Größe (L x B):600 x 400mm