Learn More
Notrax Safety Stance™ High Quality Anti-Fatigue Matting
Notrax Safety Stance™ High Quality Anti-Fatigue Matting - High quality anti-fatigue matting for use in areas where there can be frequent oil spilling. Drainage holes and raised studs provide aeration and allow fluids and debris to fall through, leaving a dry and tidy top surface.
Marke:  Notrax 549S2640OB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17732198
  • 209.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Matte gegen Ermüdung für den Einsatz in Bereichen, in denen häufig Öl verschüttet wird
  • Abflusslöcher und Erhöhungen sorgen für Belüftung und ermöglichen das Ableiten von Flüssigkeiten und Verschmutzungen, sodass eine trockene und saubere Oberfläche entsteht
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk, ausgelegt für die Beständigkeit gegen Industrieöle und aggressive Chemikalien
  • Geeignet für den Mehrschichtbetrieb
  • Ergonomisches Design dank einer strapazierfähigen, 22 mm dicken Arbeitsplattform
  • Gut sichtbare orangefarbene Ränder aus Nitrilkautschuk auf 3 Seiten sorgen für zusätzliche Sicherheit
  • Aggressive, rutschfeste Oberfläche
  • Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
  • Die Matten in Standardgröße lassen sich einfach verlegen, sodass keine Installation erforderlich ist
  • Kein Verrutschen
  • Frei von Silikonen, daher sicher zur Lackierung von Fahrzeugen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz/Orange
102 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
3,3 ft.
Naturkautschuk
66 cm
Name des Produkts
Notrax Safety Stance™ High Quality Anti-Fatigue Matting > Matte; Länge: 102 cm; Breite: 66 cm