Learn More
Fisherbrand™ Diamantförmige antistatische Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ diamantförmige antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke:  Fisherbrand™ HS1425AF
45.57 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15718197
  • 51.25 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
  • Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
  • 2 Farben
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Antistatisch.
  • Temperaturbereich von -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
  • 500er-Packung
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
Polystyrol
Unsteril
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
-10°C to +70°C
71 mm
46 mm
0,6 in.
Flach
Einwegprodukt
Diamantförmig
Wägeschiffchen
14°F to 158°F
2.8 in.
1.8 in.
14 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Diamantförmige antistatische Wägeschiffchen > Diamond Antistatic Weighing Boats; Color: White