Learn More
Liebisch™ Thermobil™ Verdampfer
Ermöglicht das Erhitzen und Konzentrieren von Proben mit ausgewählten Gasen.
Marke:  Liebisch™ 67186201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11930188
  • 17355.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Austauschbare Heizblöcke (Mono-Blöcke)
  • Führt verschiedene Funktionen mit einer Einheit aus
  • Bohrungstiefe: 65 mm
  • Bohröffnung: Rund oder eben
  • Plätze für Proben: 24 bis 108
  • Bohrungsdurchmesser: 5 bis 20 mm
  • Gehäuseabmessungen: 23 x 33 x 13 cm
Spezifikation
Spezifikation
Zum Übertragen von Wärme
EVTM-130-32-13
750 w
Heizblock
200 °C
34 x 23 x 13 cm (Gehäuse)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Liebisch™ Thermobil™ Verdampfer > Durchmesser: 13.2 mm; Typ: EVTM-130-32-13