Learn More
HEPES (feine weiße Kristalle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Häufig verwendetes Puffermedium
Marke: Fisher BioReagents BP310-5
689.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
Spezifikation
0.01 max. (0.1M solution) at 280nm | |
7365-45-9 | |
5.0 to 6.5 | |
5 kg | |
N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-Ethan-Sulfonsäure | |
≥99 % | |
C8H18N2O4S | |
Poly-Eimer | |
15, 4689 | |
Wasserlöslich | |
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 | |
238.30 | |
CHEBI:42334 | |
Molekularbiologie |
HEPES | |
Weiß | |
Kristalle | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Pass Test | |
MFCD00006158 | |
Protease free | |
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid | |
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure | |
23831 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HEPES
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HEPES (feine weiße Kristalle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents™ > Poly-Hobbock; 5 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur