Learn More
Fisherbrand™ Gamma Bin - 53L, 1/Cs, MA: CSR-B53G
Strahlenschutzbehälter, die ideal zum Schutz vor Beta- und Gammastrahlung sind.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B53G
Artikelnummer. 12327127
  • 12560.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gamma - 53 l, zur Verwendung mit dem Beutel CSR-BAG5 40 x 49 x 27 cm
  • Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm Basis für den Schutz unter dem Tisch
  • Eine Reihe von Winkeln bieten eine verbesserte Manövrierfähigkeit, während das durchsichtige optische Acryl eine gute Sichtbarkeit ermöglicht.
  • Die klare, verzerrungsfreie Sicht reduziert Lichtbilder und Schatten insbesondere im Sitzen.
  • Erhältlich in zwei Größen, mit einer flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch oder einer gewölbten Basis, die bequem über Sicherheitsauffangschalen passt.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Lagerung radioaktiver Stoffe
424 mm
Strahlenbehälter
514 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gamma Bin - 53L, 1/Cs, MA: CSR-B53G > Fassungsvermögen: 53 l