Learn More
Fisherbrand™ Diamantförmige antistatische Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ diamantförmige antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
51.25 CHF - 52.70 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bodenform | Flach |
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Form | Diamantförmig |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15718197
|
Fisherbrand™
HS1425AF |
Weiß |
51.25 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15728197
|
Fisherbrand™
HS1426AF |
Schwarz |
52.70 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
- Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
- 2 Farben
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Antistatisch.
- Temperaturbereich von -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
- 500er-Packung
- Einwegprodukt
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Einwegprodukt | |
Diamantförmig | |
Wägeschiffchen | |
14°F to 158°F | |
2.8 in. | |
1.8 in. | |
14 mm |
Flach | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer | |
-10°C to +70°C | |
71 mm | |
46 mm | |
0,6 in. |