Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marke:  Fisherbrand™ 01826C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18508066
  • 298.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Beschreibung
Printed style bags
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
OSHA, 29 CFR1910.1030
Clear
Polypropylen
2 mil
36 in.
24 in.
13 to 16 gal.
Elastisch
Gedruckt in Englisch und Spanisch
140°C
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
91 cm
61 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Clear; Printed; Size: 24 x 36 in.