Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
181.00 CHF - 720.00 CHF
Spezifikation
Material Glas
Sterilität Steril
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
Zertifizierung/Konformität Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Verschlussgröße Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Verschlussgröße Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
15217203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST2-13
2 ml Durchsichtig 13 mm 100
569.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16483899
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
ST2-13A
2 ml Bernsteinfarben 13 mm 100 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15193508
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST5-20
5 ml Durchsichtig 20 mm 50
375.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16255451
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST5-20A
5 ml Bernsteinfarben 20 mm 50
426.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15103518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST10-20
10 ml Durchsichtig 20 mm 50
181.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15280519
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST10-20A
10 ml Bernsteinfarben 20 mm 50
595.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15123518
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
ST20-20
20 mL Durchsichtig 20 mm 48 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15133518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST30-20
30 ml Durchsichtig 20 mm 50
615.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15662344
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
ST30-20A
30 ml Bernsteinfarben 20 mm 50
615.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15153518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST50-20
50 ml Durchsichtig 20 mm 50
687.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15428363
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ST100-20
100 mL Durchsichtig 20 mm 50
682.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
  • Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
  • Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Aluminium
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
Steril
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
Fläschchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen