Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ ST10-20A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15280519
  • 595.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
  • Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
  • Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braunglas-Fläschchen, vormontiert mit Stopfen und Aluminium-Crimpverschluss
Bernsteinfarben
Glas
10 ml
50
10 ml
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
50 Kartons
Fläschchen
Aseptik-Protokoll
0,813 in.
20,65 mm
Steril
2 in.
0,34 oz.
Aluminium
50,8 mm
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
20 mm