Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ ST30-20A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15662344
  • 615.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
  • Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
  • Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braunglas-Fläschchen, vormontiert mit Stopfen und Aluminium-Crimpverschluss
Bernsteinfarben
Glas
30 ml
50
30 ml
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
50 Kartons
Fläschchen
Aseptik-Protokoll
1,313 in.
33,35 mm
Steril
2,5 in.
1,014 oz.
Aluminium
63,5 mm
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
20 mm