Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ ST5-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15193508
  • 375.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
  • Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
  • Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klarglasfläschchen, zusammengesetzt mit Stopfen und Aluminium-Bördeldichtung
Durchsichtig
Glas
5 ml
50
5 mL
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
50 Kartons
Fläschchen
Aseptik-Protokoll
0,781 in.
19,84 mm
Steril
1,5 in.
0,17 oz.
Aluminium
38,1 mm
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
20 mm