Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ ST2-13A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16483899
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
  • Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
  • Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braunglas-Fläschchen, vormontiert mit Stopfen und Aluminium-Crimpverschluss
Bernsteinfarben
Glas
2 ml
100
2 ml
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
100 Kartons
Fläschchen
Aseptik-Protokoll
0,5 in.
12,7 mm
Steril
1,313 in.
0,068 oz.
Aluminium
33,35 mm
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
13 mm