Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ ST5-20A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
- Borosilikatglas Typ 1
- Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
- Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
- Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
Spezifikation
Braunglas-Fläschchen, vormontiert mit Stopfen und Aluminium-Crimpverschluss | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
5 ml | |
50 | |
5 ml | |
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen | |
50 Kartons | |
Fläschchen | |
Aseptik-Protokoll |
0,781 in. | |
19,84 mm | |
Steril | |
1,5 in. | |
0,17 oz. | |
Aluminium | |
38,1 mm | |
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei | |
20 mm |