Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ ST10-20
167.63 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15103518
  • 181.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
  • Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
  • Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klarglasfläschchen, zusammengesetzt mit Stopfen und Aluminium-Bördeldichtung
Durchsichtig
Glas
10 ml
50
10 mL
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
50 Kartons
Fläschchen
Aseptik-Protokoll
0,813 in.
20,65 mm
Steril
2 in.
0,34 oz.
Aluminium
50,8 mm
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
20 mm