Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ ST50-20
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
- Borosilikatglas Typ 1
- Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
- Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
- Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
Spezifikation
Klarglasfläschchen, zusammengesetzt mit Stopfen und Aluminium-Bördeldichtung | |
Durchsichtig | |
Glas | |
50 ml | |
50 | |
50 mL | |
Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen | |
50 Kartons | |
Fläschchen | |
Aseptik-Protokoll |
1.5 in. | |
38,1 mm | |
Steril | |
2,688 in. | |
1,7 oz. | |
Aluminium | |
68,28 mm | |
Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei | |
20 mm |