Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
122.10 CHF - 392.50 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Harztyp | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Harztyp | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12740666
|
Thermo Scientific™
D0760 |
Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Anionenaustausch | 1680 grains | Anionenentfernung |
392.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14871651
|
Thermo Scientific™
D50273 |
Nanopure | Mischbett | Ultrapure |
227.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15342178
|
Thermo Scientific™
D8815 |
B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 gal. (CaCO3) | Entfernung von organischen Stoffen |
170.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15352178
|
Thermo Scientific™
D8816 |
B-Pure™ | Mischbett | Ultrapure |
201.30 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15362178
|
Thermo Scientific™
D8817 |
B-Pure™ | Resin zur Sauerstoffentfernung | Sauerstoffentfernung |
271.30 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12331683
|
Thermo Scientific™
D8818 |
B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen |
308.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15372178
|
Thermo Scientific™
D8825 |
B-Pure™ | Mischbett, Reinstwasser, Sauerstoff und organische Entfernung | Ultrapure und Sauerstoffentfernung Harz |
321.30 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11789428
|
Thermo Scientific™
D8831 |
Milli-Q Millipore Wassersysteme | Super-C Kohlenstoff | Entfernung von organischen Stoffen |
122.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11799428
|
Thermo Scientific™
D8832 |
Milli-Q Millipore Wassersysteme | Mischbett | Ionenaustausch-Kassette, UltraPure | N/A | |||||||
10071893
|
Thermo Scientific™
D0809 |
Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett | 875 Körner |
211.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10589690
|
Thermo Scientific™
D0811 |
B-Pure™ | Poröser starker Ionenaustausch | 30 g | Sauerstoffentfernung |
222.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10041953
|
Thermo Scientific™
D0813 |
Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen |
175.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12311278
|
Thermo Scientific™
D0815 |
Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Starker Kationenaustausch | 3170 grains | Kationenentfernung |
162.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11746189
|
Thermo Scientific™
D0832 |
Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | 785 Salzkörner / 3.800 l | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe |
193.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10451820
|
Thermo Scientific™
D0835 |
B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | 5000 Gallone. | Pretreatment - Vorbehandlung |
201.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10297093
|
Thermo Scientific™
D0836 |
B-Pure™ | Makroretikular, Aktivkohle | 2000 Gallone. | Vorbehandlung/Macropure |
291.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10074067
|
Thermo Scientific™
D50213 |
B-Pure™ | Mischbett | 550 grains | Ultrapure |
190.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15312168
|
Thermo Scientific™
D50214 |
B-Pure™ | Poröser starker Anionenaustausch | 18 g | Sauerstoffentfernung |
211.30 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15322168
|
Thermo Scientific™
D50215 |
B-Pure™ | Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen |
158.80 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15297643
|
Thermo Scientific™
D50216 |
B-Pure™ | Mischbett zur Sauerstoffentfernung | 275 Getreide / 9 g | Sauerstoff und Demineralisation |
201.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10125767
|
Thermo Scientific™
D50217 |
B-Pure™ | Mischbett, Aktivkohle | 275 grains/2000 Gallone. | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe |
201.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11706289
|
Thermo Scientific™
D63112 |
B-Pure™ | Extrudierte Aktivkohle | 5000 Gallone. | Entfernung von organischen Stoffen |
213.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12730746
|
Thermo Scientific™
D8809 |
B-Pure™ | Ultrapure, Sauerstoffentfernung | 455 Salzkörner / 30 g | Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe |
216.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10081893
|
Thermo Scientific™
D8811 |
B-Pure™ | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen | 365 Salzkörner/2.000 gal (7.600 l)/12 g | Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen |
210.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10501673
|
Thermo Scientific™
D0803 |
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ oder Nanopure™ Wasseraufbereitungssysteme wie angegeben | Zweibett-Ionenaustausch | 1760 grains | Kartusche mit hoher Kapazität; Zweibett-Ionenaustausch; groß |
206.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschrijving
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Specificatie
Deionisierungskartusche |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.