Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke:  Thermo Scientific™ D0832
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746189
  • 193.80 CHF / 1 Stück
Neue Deals für sauberes Wasser
Aktionscode 24139 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
  • Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kartusche für Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe; Mischbett, Aktivkohle; volle Größe
Mischbett, Aktivkohle
Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™
785 Salzkörner / 3.800 l
Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe
Deionisierungskartusche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen > Kartusche für Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe; Mischbett, Aktivkohle; volle Größe