Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke:  Thermo Scientific™ D0815
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12311278
  • 162.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
  • Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kartusche für Kationenentfernung; starke Kationenentfernung; groß
Starker Kationenaustausch
Bantam™ Deionisierungsgerät, B-Pure™
3170 grains
Kationenentfernung
Deionisierungskartusche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen > Kartusche für Kationenentfernung; starke Kationenentfernung; groß