Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke: Thermo Scientific™ D0803
195.99 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Spezifikation
Harvey DI+ Ersatzkassette | |
Zweibett-Ionenaustausch | |
Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ oder Nanopure™ Wasseraufbereitungssysteme wie angegeben |
1760 grains | |
Kartusche mit hoher Kapazität; Zweibett-Ionenaustausch; groß | |
Deionisierungskartusche |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Neue Deals für sauberes Wasser
Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water ResearchAktionscode: 24139Gültig bis zum: 2025-08-21
Neues Angebot Jetzt sparen