Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke: Thermo Scientific™ D50217
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
- Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
Spezifikation
Kartusche für Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe; Mischbett, Aktivkohle; 1/2 Größe | |
Mischbett, Aktivkohle | |
B-Pure™ |
275 grains/2000 Gallone. | |
Ultrapure und Entfernung organischer Stoffe | |
Deionisierungskartusche |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Neue Deals für sauberes Wasser
Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water ResearchAktionscode: 24139Gültig bis zum: 2025-08-21
Neues Angebot Jetzt sparen