Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke:  Thermo Scientific™ D8811
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10081893
  • 210.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
  • Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kartusche für Ultrapure sowie für Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen; groß
Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen
B-Pure™
365 Salzkörner/2.000 gal (7.600 l)/12 g
Ultrapure, Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen
Deionisierungskartusche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen > Kartusche für Ultrapure sowie für Entfernung von Sauerstoff und organischen Stoffen; groß