Learn More
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen
Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Anwendungen aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen für ausgewählte Thermo Scientific™ Barnstead™ Wassersysteme.
Marke:  Thermo Scientific™ D63112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706289
  • 213.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-12-2025
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Thermo Scientific™ Deionisiererkartuschen, je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendungen. Diese Kartuschen sind, wie angegeben, für die Verwendung mit den Wasseraufbereitungssystemen Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ oder Nanopure™ vorgesehen.
  • Die Auswahl umfasst volle oder halbe Kartuschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5000 Gallone.
Entfernung von organischen Stoffen
Deionisierungskartusche
Extrudierte Aktivkohle
B-Pure™
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Deionisierungskartuschen > Kartusche zur Entfernung organischer Stoffe; extrudierte Aktivkohle; volle Größe