Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel
ProLong™ Diamond Eindeckmittel
Marke:  Molecular Probes™ P36961
503.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15205739
  • 546.00 CHF / 5 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 Fläschchen
Enthält 5 Tropfflaschen mit jeweils 2 ml Reagenz.
• Bei 2–8 °C lagern.
• Vor Licht schützen.
• Nach Erhalt noch mindestens 6 Monate stabil.
Montagelösung, Anti-Fade-Lösung
ProLong™ Diamond Antifade Mountant, 5 x 2 mL
Eindeckmittel
ProLong™
2 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3080138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberP36961
Chargennummer3080132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberP36961
Chargennummer3050012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberP36961
Chargennummer3011750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog NumberP36961
Chargennummer2936394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog NumberP36961
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel > 5 x 2 ml