Learn More
Invitrogen™ Fluoromount-G™ Befestigungsmedium
Entwickelt für die Montage von Objektträgern nach der Immunfluoreszenzfärbung. Wasserlösliches Fluoromount-G™ wird zur Montage von Objektträgern verwendet, bei denen der letzte Färbungsschritt wässrig ist. Es bildet eine semi-permanente Versiegelung für die längerfristige Lagerung von Objektträgern bei 2° bis 8 °C.
Marke: Invitrogen™ 00-4958-02
87.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fluoromount-G™ fluoresziert nicht und kann die Menge der Fluorochromlöschfärbung (Quenching) während der Fluoreszenzmikroskopie reduzieren
- Transparentes Flüssigmedium
- Lieferung als1x Stammlösung mit Natriumazid
Spezifikation
25 mL | |
Eindeckmedium | |
Fluoromount-G™ | |
Montagelösung |