Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Gold Eindeckmittel mit DAPI
GREENER_CHOICE
Flüssiges Eindeckmittel, das direkt auf der fluoroszenzmarkierten Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke:  Invitrogen™ P36935
538.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11569306
  • 594.00 CHF / 10 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Alexa Fluor647 Streptavidin, ProLong Gold-Eindeckmittel für Farbechtheit und Image-iT FX Signalverstärker
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 Fläschchen
Die Lagerung bei Raumtemperatur wird empfohlen, kann aber auch gefroren (-5 bis -30 °C) gelagert werden. Vor Licht schützen.
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung
Anti-Fade-Lösung
Eindeckmittel
Raumtemperatur
ProLong™
2 mL
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3112838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberP36935
Chargennummer3005833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberP36935
Chargennummer3050047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberP36935
Chargennummer3092000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2024 Catalog NumberP36935
Chargennummer3011757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog NumberP36935
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProLong™ Gold Eindeckmittel mit DAPI > 5 x 2 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.