Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+% Artikelnummer.: 10265340
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+%
Artikelnummer. 10265340
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10265340
Marke: Thermo Scientific Chemicals 150601000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-28-4
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymersMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Mannose
Schmelzpunkt 133.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.45% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 31284
Merck Index 155812
Spezifischer Drehzustand + 14.00 (20.00°C 589nm,c=10,H2O)
Spezifische Drehung + 14.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2480g/L (17°C)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0438417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog Number150600250,150600010,150601000,150600025
ChargennummerA0438416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number150600250,150600010,150601000,150600025
ChargennummerA0449583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number150600250,150600010,150601000,150600025
ChargennummerA0456761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number150600250,150600010,150601000,150600025
ChargennummerA0438414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog Number150600250,150600010,150601000,150600025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+% >