Learn More
D(+)-Glucose wasserfrei, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10141520 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
C6H12O6, CAS-Nummer 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Dextroselösung, Aldehydo-d-Glucose, Dextrose, wasserfrei, wasserfreie Dextrose, d-Glucose in linearer Form, d-Glucose, wasserfrei, d +-Glucose, Glucose, wasserfrei, Glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, weiß, 180,16 g/mol
C6H12O6, CAS-Nummer 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Dextroselösung, Aldehydo-d-Glucose, Dextrose, wasserfrei, wasserfreie Dextrose, d-Glucose in linearer Form, d-Glucose, wasserfrei, d +-Glucose, Glucose, wasserfrei, Glucosteril, 5 kg, CHEBI:42758, weiß, 180,16 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer 148912
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 146 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 7
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D(+)-Glucose wasserfrei, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical >