Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+% Artikelnummer.: 10466790
Verfügbar ab: 11-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+%
Artikelnummer. 10466790
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10466790
Marke: Thermo Scientific Chemicals 150600250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-28-4
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Mannose
Schmelzpunkt 133.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.45% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 31284
Merck Index 155812
Spezifischer Drehzustand + 14.00 (20.00°C 589nm,c=10,H2O)
Spezifische Drehung + 14.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2480g/L (17°C)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+% >