Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
Kundenspezifische TaqMan™ Probe
Marke: Applied Biosystems™ 4316032
1223.05 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1247.45 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan™ Sonden sind doppelt markierte Primer, die für jede Echtzeit-PCR-Anwendung geeignet sind. Die Sonden binden einen 5'-Reporter-Farbstoff und einen nicht fluoreszierenden 3'-Quencher/Minor Groove Binder (MGB) ein. Wählen Sie zwischen FAM™, VIC™, TET™ und NED™ als Reporter. Die Sonden sind HPLC-gereinigt.
Spezifikation
MGB-NFQ | |
1 Röhrchen mit einer doppelt markierten Sonde in Lösung. Bei -15 bis -25 °C lagern |
|
Tube | |
Nachhaltige Verpackung | |
NED, TET | |
TaqMan Sonde | |
HPLC | |
Raumtemperatur |
FAM, NED, TET, VIC | |
Flüssig | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
Keine | |
TaqMan™ | |
HPLC | |
50,000 pmol Scale | |
Real-Time PCR (qPCR) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
C48448 M GB C4844 9 MGB | Analysenzertifikat | 11/10/2019 | 4316032 |