Learn More
Applied Biosystems™ Kundenspezifischer TaqMan™ Genexpressionsassay, FAM
Die kundenspezifische Version des vorgefertigten Echtzeit-PCR 5' Nuklease TaqMan Assays zur relativen Quantifizierung der RNA-Expression
Marke:  Applied Biosystems™ 4331348
424.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15399745
  • 696.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • Einfach zu verwenden: Geben Sie einfach Ihre gewünschte Zielsequenz an oder geben Sie eigene Primer-/Sondensequenzen ein, und schon sind Sie bereit, RNA-Expressionsstudien an jeder codierenden oder nichtcodierenden RNA in jedem Organismus durchzuführen
  • Jeder kundenspezifische Assay besteht aus einer Mischung aus Vorwärtsprimer, Rückwärtsprimer und FAM™-farbstoffmarkierter TaqMan MGB-Sonde
  • Entwickelt für die zweistufige RT-PCR unter universellen Oligo-Konzentrationen und thermischen Zyklusbedingungen
  • Fügen Sie einfach TaqMan Master Mix und Ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative RNA-Expressionsdaten zu erzeugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Nachhaltige Verpackung
Kundenspezifische TaqMan-Genexpression
Raumtemperatur
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
TaqMan™
S (360 reactions), made to order
360 reactions, made to order
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Kundenspezifischer TaqMan™ Genexpressionsassay, FAM > 360 Reaktionen