Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe
GREENER_CHOICE
Kundenspezifische TaqMan™ Probe
Marke:  Applied Biosystems™ 4316034
508.74 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12005030
  • 852.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan™ Sonden sind doppelt markierte Primer, die für jede Echtzeit-PCR-Anwendung geeignet sind. Die Sonden binden einen 5'-Reporter-Farbstoff und einen nicht fluoreszierenden 3'-Quencher/Minor Groove Binder (MGB) ein. Wählen Sie zwischen FAM™, VIC™, TET™ und NED™ als Reporter. Die Sonden sind HPLC-gereinigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MGB-NFQ
Flüssig
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Keine
TaqMan™
HPLC
6.000 pmol-Skala
Real-Time PCR (qPCR)
FAM, NED, TET, VIC
Tube
Nachhaltige Verpackung
FAM
TaqMan Sonde
HPLC
Raumtemperatur
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe > 6,000 pmol