Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
GREENER_CHOICE
Sequence Detection Primer
Marke:  Applied Biosystems™ 4304971
92.72 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10565677
  • 155.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down.
Store at -15°C to -25°C
Raumtemperatur
80.000 pmol
Real Time PCR Applications
Sequenzierprimer
Entsalzt
Unlabeled
Applied Biosystems™
Liquid or Dried Down
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer > 80,000 pmol