Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala
Zur Verwendung in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Komponenten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Skala bestehen aus langlebigem DURAN™ Glas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04012028
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Skala für ungefähres Volumen/ml
- Mit Schraubgewindehalterung
Spezifikation
50 ml | |
Borosilikatglas | |
2 Packung | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala > Kapazität: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur