Learn More
Ambion™ Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor
Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor
Marke:  Ambion™ 4464086
848.22 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
848.22 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15581124
  • 1324.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die speziell zur Hemmung endogener miRNAs für die funktionelle Analyse mittels Herunterregulation entwickelt wurden. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Kundenspezifischer MirVana miRNA-Inhibitor, 5nmol, geringste Off-Target-Effekte und höchste Potenz, kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle im Hinblick auf die funktionelle Analyse durch Herunterregulierung spezifisch zu hemmen
mirVana Custom miRNA Inhibitor
5 nmol
Name des Produkts
Ambion™ Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor > 5 nmol