Learn More
UVP Ultra Violet Product™ UVP Ultra Violet Product™
Gleichmäßige und starke UV-Lichtquelle. Die UVP Ultra Violet Product™ UV-Lampen der Serie EL emittieren eine von drei UV-Wellenlängen oder weißes Licht in 4-W-, 6-W- und 8-W-Konfigurationen.
Marke:  UVP Ultra Violet Product™ 95-0266-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768251
  • 475.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen.
  • Die Lampen sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden.
  • Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung.
  • Drei verfügbare UV-Wellenlängen: 254 nm, 302 nm, 365 nm
  • Drei Wattkonfigurationen: 4 W, 6 W, 8 W
  • Zu den erhältlichen Modellen gehören die Varianten Kurzwelle mit 254 nm, Langwelle mit 365 nm oder eine Kombination aus UV-Wellenlängen oder UV- und Weißlicht.
  • Die Grundkonfiguration ist mit einer UV- und einer Weißlichtröhre ausgestattet – für die Weißlicht- oder UV-Beleuchtung benötigen Sie also nur dieses eine Gerät.
  • Verwenden Sie Weißlicht, wenn Sie mit Materialien in einem schwach beleuchteten Bereich arbeiten.
  • Zwillingsmodelle haben zwei Röhrchen mit der gleichen Wellenlänge bzw. die 2UV™ Modelle setzen zwei verschiedene Wellenlängen ein.
  • Das 3 UV™ Modell, das nur mit der 8-Watt-Lampe erhältlich ist, sorgt mit einer Lampe für drei UV-Wellenlängen. Diese Vielseitigkeit bietet keine andere Lampe. Wechseln Sie ganz einfach zwischen den drei Wellenlängen (Langwellen-, Kurzwellen- und Mittelwellen-UV), so wie es Ihre Anwendung erfordert.
  • Kann mit dem universellen J138-Lampenständer verwendet werden.
  • 4-W-Modelle können mit dem C-10E Schrank für die Betrachtung von Materialien in einer dunklen Umgebung verwendet werden.
  • 8-W-Lampen können mit dem C-65 Schrank verwendet werden.
  • HINWEIS:
    • Das Handbuch bezieht sich zwar auf das mittlere UV-Wellenband als 302 nm, andere beziehen sich jedoch auf diesen Bereich als 300 nm oder 312 nm.
    • Die spektrale Ausgabe aller dieser Bereiche ist gleich.
  • ACHTUNG:
    • Kurzwellige und mittlere UV-Strahlung führt zu Schäden an ungeschützten Augen und Haut.
    • Stellen Sie vor dem Betrieb der Geräte sicher, dass alle Mitarbeiter im Bereich ordnungsgemäß geschützt sind.
    • UV-blockierender Augenschutz sollte ebenfalls getragen werden.
    • Analytik Jena™ bietet eine komplette Produktlinie an UV-Augenschutzprodukten: Schutzbrillen und Gesichtsmasken, die für diesen Zweck entwickelt wurden
Spezifikation
Spezifikation
230 V
254 nm
249 x 64 x 97 mm
50/60 Hz
UV-Lampe
4 W
0,16 A
4 W, 230 V, 50/60 Hz
Je eine Röhre
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
UVP Ultra Violet Product™ UVP Ultra Violet Product™ > Wellenlänge: 254 nm (je eine Röhre)