Learn More
Ambion™ Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor
Benutzerdefinierter mirVana™ miRNA-Inhibitor
1372.00 CHF - 6510.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Produkttyp | mirVana Custom miRNA Inhibitor |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15581124
|
Ambion™
4464086 |
5 nmol |
1372.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15501134
|
Ambion™
4464089 |
250 nmol |
6510.00 CHF
250 Nanomol |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die speziell zur Hemmung endogener miRNAs für die funktionelle Analyse mittels Herunterregulation entwickelt wurden. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder, um Mimics und Inhibitoren für jede miRNA-Sequenz zu entwerfen.Spezifikation
Raumtemperatur | |
mirVana Custom miRNA Inhibitor |