Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Das JetFlex™ Kit zur Aufreinigung genomischer DNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von genomischer DNA (gDNA) aus Blut, Körperflüssigkeiten (Fruchtwasser, Speichel, Sperma, Lymphe), Säugetierzellen, Geweben, Pflanzengeweben, Bakterien und Hefen entwickelt.
Brand:  Invitrogen™ A30701
 View more versions of this product
Product Code. 15647878
  • 1224.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Description
Description
Durch die Anwendung der Ein-Röhrchen-Technologie kann eine qualitativ hochwertige, RNA-freie gDNA mit hohem Molekulargewicht ohne Verwendung von Spin-Säulen eines Vakuumverteilers isoliert werden.
Wichtige Vorteile sind u. a.:
  • Großvolumige Verarbeitung von 2 ml Vollblut oder anderen Körperflüssigkeiten
  • Verarbeitungskapazität:
    • 2 x 107 Säugetierzellen
    • 10 mg Gewebe
    • 500 µl Bakterienkultur
    • 2 x 108 Zellen/ml Hefekultur
  • Einfaches Protokoll, das keine Säulen oder Vakuumverteiler erfordert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
• 1 x 165 ml RBC-Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern
• 1 x 165 ml Zelllysepuffer, bei Raumtemperatur lagern
• 1 x 83 ml PPT-Puffer, bei Raumtemperatur lagern
• 1 x 30 ml Pelletkompaktor, bei Raumtemperatur lagern
• 1 x 110 ml TE-Puffer, bei Raumtemperatur lagern
• 10 x 21 mg Proteinase K (lyophilisiertes Pulver), bei 2 °C bis 8 °C lagern
• 5 x 1,1 ml RNase A, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Röhrchenzentrifugation
Echtzeit-PCR, PCR
500 Aufreinigungen
Aufreinigungkit für genomische DNA
Raumtemperatur
Zentrifugationssäule
Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum)
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
JetFlex™
500 Aufreinigungen
Genomische DNA
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2871188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA30701
Chargennummer2871187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA30701
Chargennummer2871086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA30701
Chargennummer2900079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA30701
Chargennummer2954821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA30701
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit > 500 Aufreinigungen