Learn More
Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Anti-miR™ miRNA-Inhibitor
Marke:  Ambion™ AM17000
312.22 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
337.35 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10299484
  • 506.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
MiRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die Anti-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Anti-miR™ miRNA-Inhibitor
Ambion™, Anti-miR™
5 nmol
Pulver
Anti-miR™ miRNA-Inhibitor, 5 nmol, feste Phase, Pulver, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Je 1
Anti-miR™ miRNA-Inhibitor
5nmol
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor > 5 nmol