Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
Saugfähige PVA-Wischtücher in besonders sauberer Qualität und hoher Chemikalienbeständigkeit
52.60 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Nein |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten |
Verpackungsmenge | 10/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17805751
![]() ![]() |
Micronova™
WP20-99 |
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in.) | Vliesstoff Polyamid |
57.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13197336
|
Micronova™
WP20-1212 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) | Non-woven Polyamide |
52.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13177356
![]() ![]() |
Micronova™
WPAA-99 |
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in.) | Polyester/Polyamid-Mikrofaser | N/A | ||||||
30305859
![]() ![]() |
Micronova™
WPAA-99 |
55.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
13137356
![]() ![]() |
Micronova™
WPAA-1212 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) | Polyester/Polyamid-Mikrofaser |
65.05 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13117346
|
Micronova™
WP20-99H |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) | Polyamide Fabric | N/A | ||||||
15521765
|
Micronova™
WPAW-1212 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) | Polyester, Polyamide |
63.05 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13117356
![]() |
Micronova™
WP68-99H |
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in.) | Polyester-Netzgewebe |
84.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16448813
![]() |
Micronova™
WP4-99 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.) | Polyvinylacetat |
135.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Absorbiert das bis zu 25-fache seines Gewichts an Wasser
- Hergestellt aus weißem PVA (Polyvinylalkohol)
- Breite chemische Beständigkeit, auch bei starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
- Waschbar und autoklavierbar
- Größe: 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Anwendungen:
Für Läpp- und Polierfunktionen und allgemeine Wischanwendungen.
Spezifikation
Nein | |
Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten | |
10/Packung | |
Unsteril |