Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
BIOPHARMA
Saugfähige PVA-Wischtücher in besonders sauberer Qualität und hoher Chemikalienbeständigkeit
Marke:  Micronova™ WP4-99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16448813
  • 135.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
  • Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
  • Fusselarm und saugfähig
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser   — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
    • PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
  • Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum Wischtücher
22,9 cm
22,9 cm
Autoklavierbar
Nein
Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten
Unsteril
9 in.
9 in.
Polyvinylacetat
Weiß
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in.)
10/Packung
Bei Raumtemperatur lagern
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher > Novacel Wipe, weißes PVA, hochsaugfähiges Wischtuch, 0,0625 dick, 9 x 9 in.