Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Saugfähige PVA-Wischtücher in besonders sauberer Qualität und hoher Chemikalienbeständigkeit
Marke:  Micronova™ WPAA-1212
54.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13137356
  • 65.05 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
  • Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
  • Fusselarm und saugfähig
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser   — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
    • PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
  • Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum Wischtücher
30,5 cm
30,5 cm
400 %
Autoklavierbar
Blau
Bei Raumtemperatur lagern
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.)
Einsatz in Arbeitsplätzen, Laminar-Flow-Bänken, Wänden, Fenstern
1-lagig
Bei Raumtemperatur lagern
12 in.
12 in.
Polyester/Polyamid-Mikrofaser
Starke Desinfektionsmittel und Dampfsterilisation
ISO 9001
Mikrofaser
Nein
Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten
10/Packung
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048629-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/03/2025 Catalog NumberWPAA-1212
Chargennummer046336-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2024 Catalog NumberWPAA-1212
Chargennummer039109-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2023 Catalog NumberWPAA-1212
Chargennummer035802-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2023 Catalog NumberWPAA-1212
Chargennummer001054-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/09/2021 Catalog NumberWPAA-1212
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher > Mikrofaserwischtuch, Mikrofaser aus Polyester-Nylon, einlagiges Wischtuch, blau, 12 x 12 in.