Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
Saugfähige PVA-Wischtücher in besonders sauberer Qualität und hoher Chemikalienbeständigkeit
Marke: Micronova™ WPAW-1212
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Absorbiert das bis zu 25-fache seines Gewichts an Wasser
- Hergestellt aus weißem PVA (Polyvinylalkohol)
- Breite chemische Beständigkeit, auch bei starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
- Waschbar und autoklavierbar
- Größe: 23 x 23 cm (9 x 9 in)
Anwendungen:
Für Läpp- und Polierfunktionen und allgemeine Wischanwendungen.
Spezifikation
Cleanroom Wipe | |
30.5 cm | |
30.5 cm | |
400% | |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Reusable | |
Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal | |
10/Pk. | |
Unsteril |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester, Polyamide | |
Starke Desinfektionsmittel und Dampfsterilisation | |
ISO 9001 | |
Mikrofaser | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in.) | |
Einsatz in Arbeitsplätzen, Laminar-Flow-Bänken, Wänden, Fenstern | |
1-ply |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher > Cleanroom Wipes, Polyester (80%), Polyamide (20%), Dimensions: 30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.), Non-sterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur