Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Saugfähige PVA-Wischtücher in besonders sauberer Qualität und hoher Chemikalienbeständigkeit
Marke:  Micronova™ WPAA-99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13177356
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
  • Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
  • Fusselarm und saugfähig
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser   — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
    • PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
  • Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum Wischtücher
24,1 cm
24,1 cm
400 %
Autoklavierbar
Blau
Bei Raumtemperatur lagern
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in.)
Einsatz in Arbeitsplätzen, Laminar-Flow-Bänken, Wänden, Fenstern
1-lagig
Bei Raumtemperatur lagern
9,5 in.
9 in.
Polyester/Polyamid-Mikrofaser
Starke Desinfektionsmittel und Dampfsterilisation
ISO 9001
Mikrofaser
Nein
Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten
10/Packung
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048750-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberWPAA-99
Chargennummer047841-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberWPAA-99
Chargennummer041952-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2024 Catalog NumberWPAA-99
Chargennummer039111-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/06/2023 Catalog NumberWPAA-99
Chargennummer038165-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2023 Catalog NumberWPAA-99
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher > Mikrofaserwischtuch, Mikrofaser aus Polyester-Nylon, einlagiges Wischtuch, blau, 9 x 9 in.