Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
GREENER_CHOICE
Saugfähige PVA-Wischtücher in besonders sauberer Qualität und hoher Chemikalienbeständigkeit
Marke:  Micronova™ WP68-99H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13117356
  • 84.80 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
  • Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
  • Fusselarm und saugfähig
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
    • PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
  • Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum Wischtücher
24.1 cm
24.1 cm
Weiß
Nein
Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten
Unsteril
9,5 in.
9 in.
Polyester-Netzgewebe
Bei Raumtemperatur lagern
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in.)
10/Pk.
Bei Raumtemperatur lagern
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer049506-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2025 Catalog NumberWP68-99H
Chargennummer049085-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/05/2025 Catalog NumberWP68-99H
Chargennummer048903-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberWP68-99H
Chargennummer048174-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2025 Catalog NumberWP68-99H
Chargennummer046966-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2024 Catalog NumberWP68-99H
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher > PolyMesh Wipe, polyester mesh fabric, double ply, hemmed wipe, 9 x 9 in.