Learn More
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Saugfähige PVA-Wischtücher in besonders sauberer Qualität und hoher Chemikalienbeständigkeit
Marke:  Micronova™ WP20-99
42.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17805751
  • 57.40 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Beschreibung
Die Micronova Reinraumwischtücher sind fusselarme, saugfähige Wischtücher, die sich bestens für die Reinigung, Desinfektion und Wischanwendungen in einer Vielzahl von Branchen eignen.
  • Reinraumwischtücher für vielfältige Anwendungen
  • Fusselarm und saugfähig
  • Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung:
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
    • Mikrofaser   — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, sehr saugfähig und nass oder trocken effektiv
    • PolyMesh — 100% Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • Novacel — festes Polyvinylacetat, enorm saugfähig, entfernt feine Partikel und Schuppen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
  • Gute Verträglichkeit mit Chemikalien
  • Zur Wiederverwendung waschbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum Wischtücher
24,1 cm
24,1 cm
Weiß
Nein
Teile- und Oberflächenreinigung, Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Flüssigkeiten
10/Packung
Bei Raumtemperatur lagern
9,5 in.
9,5 in.
Vliesstoff Polyamid
Bei Raumtemperatur lagern
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 in.)
Für Arbeitsstationen, Laminar-Flow-Bänke
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048556-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog NumberWP20-99
Chargennummer046908-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog NumberWP20-99
Chargennummer045459-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberWP20-99
Chargennummer044618-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/08/2024 Catalog NumberWP20-99
Chargennummer042712-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2024 Catalog NumberWP20-99
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ NovaCel™ Wischtücher > MegaTex Wischtuch, leicht abrasives Polyamidwischtuch 9 x 9 in.