Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen und Werkszertifikat
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas mit sechseckigem Glasfuß.
Marke:  Pyrex 3212/16WC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15747957
  • 299.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Gemäß Klasse-A-Toleranzwerten kalibriert
  • Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das genaue enthaltene Volumen an 5 Punkten der Skala
  • Konformität H-zertifiziert
  • Aufgedruckte, individuelle Seriennummer für die Chargenzertifizierung
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas, sechseckiger Glasfuß
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Mit Polyethylen-Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Glas
Klasse A
505 mm
45/40
Messzylinder
ISO 4788
1000 ml
Stopfen aus Polyethylen
Polyethylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen und Werkszertifikat > Kapazität: 1000 ml