Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10
Membranpumpe für die Dosierung/Messung von Flüssigkeiten. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Manuelle Steuerung von Durchflussrate und Dosiervolumen mithilfe eines LCD-Grafikdisplays.
Marke: KNF™ 167047/160160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.- Chemisch beständige Membrandosierpumpe
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
- Einstellbare Durchflussrate (1 ml bis 100 ml/min)
- Trockenlauf
- Selbstaufbereitend
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Membranpumpe für Flüssigkeiten FEM 1.10 KT0.18 RCP2 | |
Analoge und Impulssteuerung | |
144 mm | |
150 mm | |
5 °C | |
24 W | |
6 bar |
IP65. | |
PP (Pumpenkopf), PTFE-Beschichtung (Membran), FFKM Kalrez (Ventile) | |
93 mm | |
40 °C | |
100/240 V | |
1 bis 100 ml/min | |
0,9 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10 > Externe Steuerung: RC-Version; PVDF (Pumpenkopf)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur